CAS RN 97-64-3
IUPAC Nombre:
ethyl 2-hydroxypropanoate
Sinónimos:
ethyl lactate
Peso molecular (g/mol):
118.13
Fórmula molecular:
C5H10O3
InChi Key:
LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(C)O
1
–
4
de
4
resultados
1
Lactato de DL-etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Lactato de DL-etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Lactato de DL-etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.