Learn More
Lactato de DL-etilo, TRC
Código de producto. 30382295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30382295 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9219451G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl lactate
CAS 97-64-3
Fórmula molecular C5H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, Lactic acid, ethyl ester (6CI,8CI), (±)-Ethyl 2-hydroxypropionate, (±)-Ethyl lactate, (±)-Lactic acid ethyl ester, 2-Hydroxypropanoic acid ethyl ester, Actylol, Acytol, DL-Ethyl lactate, Ethyl 2-hydroxypropanoate, Ethyl 2-hydroxypropionate, Ethyl lactate, Ethyl rac-lactate, Ethyl α-hydroxypropionate, NSC 8850, PBR 40, Purasolv EL, Purasolv ELS, Solactol, Vertec ELS, VertecBio EL, dl-Lactic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063