CAS RN 968-86-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(Fenilamino)-1-bencil-4-piperidinecarbonitrilo, TRC
CAS: 968-86-5 Fórmula molecular: C19 H21 N3 Peso molecular (g/mol): 291.39 Sinónimo: 4-Piperidinecarbonitrile, 4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-,Isonipecotonitrile, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI),4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarbonitrile,1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile,1-Benzyl-4-cyano-4-anilinopiperidine,1-Benzyl-4-phenylamino-4-cyanopiperidine,4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinenitrile,4-Anilino-4-cyano-1-benzylpiperidine,NSC 73005,1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile,Remifentanil Hydrochloride Imp. H (EP) Nombre IUPAC: 4-anilino-1-benzilpiperidina-4-carbonitrilo SMILES: N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3