Learn More
4-(Fenilamino)-1-bencil-4-piperidinecarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30423141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423141 500 mg
30418183 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP307480500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 968-86-5
Fórmula molecular C19 H21 N3
Peso molecular (g/mol) 291.39
Sinónimo 4-Piperidinecarbonitrile, 4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-, Isonipecotonitrile, 4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarbonitrile, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, 1-Benzyl-4-cyano-4-anilinopiperidine, 1-Benzyl-4-phenylamino-4-cyanopiperidine, 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinenitrile, 4-Anilino-4-cyano-1-benzylpiperidine, NSC 73005, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonitrile, Remifentanil Hydrochloride Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 4-anilino-1-benzilpiperidina-4-carbonitrilo
SMILES N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarbonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3/c20-16-19(21-18-9-5-2-6-10-18)11-13-22(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,21H,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1735