CAS RN 96602-46-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-succinimidil 4-Azidosalicilato, TRC
CAS: 96602-46-9 Fórmula molecular: C11 H8 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 276.2 Nombre IUPAC: (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 4-azido-2-hidroxibenzoato SMILES: Oc1cc(ccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)N=[N+]=[N-]