Learn More
N-succinimidil 4-Azidosalicilato, TRC
Código de producto. 30420492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420492 50 mg
30409373 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69013050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96602-46-9
Fórmula molecular C11 H8 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 276.2
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 4-azido-2-hidroxibenzoato
SMILES Oc1cc(ccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N4O5/c12-14-13-6-1-2-7(8(16)5-6)11(19)20-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5,16H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0495