CAS RN 964-21-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O6-Metil-2'-desoxiguanosina (>85%), TRC
CAS: 964-21-6 Fórmula molecular: C11H15N5O4 Peso molecular (g/mol): 281.27 Sinónimo: 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-methoxy-9H-purine,2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-methoxy-9H-purine,2'-Deoxy-6-O-methylguanosine,2'-Deoxy-6-methylguanosine,2-Amino-6-methoxy-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine; Nombre IUPAC: (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-metoxipurina-9-il)-2-(hidroximetil)oxolán-3-ol SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(OC)=NC(N)=N3)C[C@@H]1O