Learn More
O6-Metil-2'-desoxiguanosina (>85%), TRC
Código de producto. 30133462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133462 10 mg 10 miligramos
30132575 25 mg 25 miligramos
30008926 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29304010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 964-21-6
Fórmula molecular C11H15N5O4
Peso molecular (g/mol) 281.27
Sinónimo 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-methoxy-9H-purine, 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-methoxy-9H-purine, 2'-Deoxy-6-O-methylguanosine, 2'-Deoxy-6-methylguanosine, 2-Amino-6-methoxy-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine;
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-metoxipurina-9-il)-2-(hidroximetil)oxolán-3-ol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(OC)=NC(N)=N3)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O6-Methyl-2'-deoxyguanosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-10-8-9(14-11(12)15-10)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1124