accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOOCH3OClClClCl(E)

CAS RN 961-11-5

IUPAC Nombre: (1E)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl phosphate
Sinónimos: tetrachlorvinphos
Peso molecular (g/mol): 365.95
Fórmula molecular: C10H9Cl4O4P
InChi Key: UBCKGWBNUIFUST-BJMVGYQFSA-N
SMILES: COP(=O)(OC)O\C(=C\Cl)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
Elemento 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados