Learn More
Mezcla de plaguicidas organofosforados 580 400 μg/ml en acetona:hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327326 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327326 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000580AH
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
CAS 961-11-5, 101-05-3, 1912-24-9, 86-50-0, 2921-88-2, 56-72-4
Nombres de analitos o componentes (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone/Hexane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (EZ)-Tetrachlorvinphos 400 μg/mL∣Anilazine 400 μg/mL∣Atrazine 400 μg/mL∣Azinphos-methyl 400 μg/mL∣Chlorpyrifos 400 μg/mL∣Coumaphos 400 μg/mL∣Demeton (O+S) 400 μg/mL∣Diazinon 400 μg/mL∣Dichlorvos 400 μg/mL∣Dimethoate 400 μg/mL∣Disulfoton 400 μg/mL∣EPN 400 μg/mL∣Ethoprophos 400 μg/mL∣Famphur 400 μg/mL∣Fenchlorphos 400 μg/mL∣Fensulfothion 400 μg/mL∣Fenthion 400 μg/mL∣Malathion 400 μg/mL∣Merphos 400 μg/mL∣Mevinphos 400 μg/mL∣Monocrotophos 400 μg/mL∣Naled 400 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 400 μg/mL∣O,O-TEPP 400 μg/mL∣Parathion-ethyl 400 μg/mL∣Parathion-methyl 400 μg/mL∣Phorate 400 μg/mL∣Propazine 400 μg/mL∣Prothiophos 400 μg/mL∣Simazine 400 μg/mL∣Sulfotep 400 μg/mL∣Sulprofos 400 μg/mL∣Thionazin 400 μg/mL∣Trichloronate 400 μg/mL