Learn More
Método 525.2 de la EPA Mezcla de pesticidas organofosforados 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319757 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319757 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000337AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
CAS 961-11-5, 2921-88-2, 62-73-7, 6-5-2497, 7-6-2497, 13194-48-4
Nombres de analitos o componentes (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mevinphos 495.2 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 496.3 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 500 μg/mL∣Dichlorvos 500.1 μg/mL∣(EZ)-Tetrachlorvinphos 502.3 μg/mL∣Chlorpyrifos 503 μg/mL∣Ethoprophos 503 μg/mL∣Paraoxon-methyl 509.4 μg/mL