CAS RN 960315-49-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Promociones disponibles
Ácido perfluorononanoico 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Ácido perfluorononanoico 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.