Learn More
Ácido perfluorononanoico 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-49-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C5 C4 H F17 O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C5-PFNA, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid (ACI), DTXSID 70894099, Perfluoro-n-[1,2,3,4,5-13C5]nonanoic acid, Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C5]nonanoic acid, Nonanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})nonanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 469.039 |
| Mostrar más |