accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrBr

CAS RN 96-13-9

IUPAC Nombre: 2,3-dibromopropan-1-ol
Sinónimos: 2,3-dibromo-1-propanol
Peso molecular (g/mol): 217.89
Fórmula molecular: C3H6Br2O
InChi Key: QWVCIORZLNBIIC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(Br)CBr
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados