Learn More
2,3-dibromo-1-propanol, TRC
Código de producto. 30385024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385024 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30385024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425520100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Fórmula molecular C3H6Br2O
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
SMILES OCC(Br)CBr
Nombre IUPAC 2,3-dibromopropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 217.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.8785