Learn More
2,3-dibromo-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromo-1-propanol |
| CAS | 96-13-9 |
| Fórmula molecular | C3H6Br2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(Br)CBr |
| Nombre IUPAC | 2,3-dibromopropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 217.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.8785 |