CAS RN 95820-13-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de Amiodarona Dideiodo, TRC
CAS: 95820-13-6 Fórmula molecular: C25 H31 N O3 . Cl H Peso molecular (g/mol): 429.98 Sinónimo: Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1),Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl, hydrochloride (7CI),(2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Hydrochloride,Dideiodo Amiodarone hydrochloride Nombre IUPAC: (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanano; Cloruro SMILES: Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3