Learn More
Cloruro de Amiodarona Dideiodo, TRC
Código de producto. 30374729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374729 100 mg
30372173 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD439425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95820-13-6
Fórmula molecular C25 H31 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 429.98
Sinónimo Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl, hydrochloride (7CI), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Hydrochloride, Dideiodo Amiodarone hydrochloride
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofurano-3-il)-[4-[2-(dietilamino)etoxi]fenil]metanano; Cloruro
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dideiodo Amiodarone Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.2071