CAS RN 95673-98-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-desoxiglucopiranosil)-D-galactopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-desoxiglucopiranosil)-D-galactopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-desoxiglucopiranosil)-D-galactopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.