Learn More
2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-desoxiglucopiranosil)-D-galactopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-D-galactopyranose |
| CAS | 95673-98-6 |
| Fórmula molecular | C16H28N2O11 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-2-deoxy-D-galactose, GlcNAc1beta-3GalNAc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22) |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]2NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 424.4 |