CAS RN 953787-51-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfuro de Pantoprazol N-óxido, TRC
CAS: 953787-51-4 Fórmula molecular: C16 H15 F2 N3 O4 S Peso molecular (g/mol): 383.37 Sinónimo: Pantoprazole Sulphide N-Oxide Nombre IUPAC: 6-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol SMILES: COc1cc[n+]([O-])c(CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2)c1OC