Learn More
Sulfuro de Pantoprazol N-óxido, TRC
Código de producto. 30424476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424476 25 mg 25 miligramos
30416054 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP18303025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953787-51-4
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 383.37
Sinónimo Pantoprazole Sulphide N-Oxide
Nombre IUPAC 6-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole Sulfide N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-21(22)12(14(13)24-2)8-26-16-19-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0751