CAS RN 952652-79-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Impureza de valsartán n-propilo, TRC
CAS: 952652-79-8 Peso molecular (g/mol): 421.49 Sinónimo: (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid,Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP) Nombre IUPAC: (2S)-2-[butanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-ácido metilbutanoico SMILES: CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
2
Ácido (2S)-2-[butanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]-3-metilbutanoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.