Learn More
Impureza de valsartán n-propilo, TRC
Código de producto. 30006625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006625 25 mg 25 miligramos
17963755 10 mg 10 miligramos
17951215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09577025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952652-79-8
Peso molecular (g/mol) 421.49
Sinónimo (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC (2S)-2-[butanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H27 N5 O3
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2114
Porcentaje de pureza >95%