Learn More
Ácido (2S)-2-[butanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]-3-metilbutanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido (2S)-2-[butanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]-3-metilbutanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 952652-79-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Valsartan Imp. C (EP), Valsartan USP Related Compound B, Valsartan USP RC B, (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP), Valsartan Related Compound B, Valsartan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[butanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-metilbutanoico |
| Mostrar más |