accessibility menu, dialog, popup

UserName

(E/Z)

CAS RN 95166-77-1

IUPAC Nombre: 1-(2-phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
Sinónimos: 1-(2-phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 284.4
Fórmula molecular: C22H20
InChi Key: VKIHNQGTZXZCPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(CC1=CC=C(C=CC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados