accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOCH3ONOO

CAS RN 950-35-6

IUPAC Nombre: dimethyl 4-nitrophenyl phosphate
Sinónimos: methyl paraoxon
Peso molecular (g/mol): 247.14
Fórmula molecular: C8H10NO6P
InChi Key: BAFQDKPJKOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=O)(OC)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados