Learn More
Metilparaoxón, TRC
Código de producto. 30179607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179607 100 mg 100 miligramos
30179597 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338660100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950-35-6
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl p-nitrophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-nitro-, dimethyl phosphate (6CI), 4-Nitrophenyl dimethylphosphate, BAY 11678, Desmethylnitrophos, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphate, Dimethyl paraoxon, Methyl-E 600, Methylparaoxon, Methylparathion oxon, Paraoxon methyl, p-Nitrophenyl dimethyl phosphate
Nombre IUPAC dimetil (4-nitrofenil) fosfato
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraoxon-methyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0246
Porcentaje de pureza >95%