Learn More
Metilparaoxón (grado técnico), TRC
Código de producto. 30179645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179645 1 g 1 g
30179182 100 mg 100 miligramos
30179593 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3185601G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950-35-6
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 247.14
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl p-nitrophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-nitro-, dimethyl phosphate (6CI), 4-Nitrophenyl dimethylphosphate, BAY 11678, Desmethylnitrophos, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphate, Dimethyl paraoxon, Methyl-E 600, Methylparaoxon, Methylparathion oxon, Paraoxon methyl, p-Nitrophenyl dimethyl phosphate
Nombre IUPAC dimetil (4-nitrofenil) fosfato
SMILES COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraoxon-methyl
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0246