CAS RN 949095-98-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Duloxettina Para-Naftol, TRC
CAS: 949095-98-1 Fórmula molecular: C18 H19 N O S Peso molecular (g/mol): 297.4146 Sinónimo: 1-Naphthalenol, 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-,4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol,Para-Naphthol duloxetine,4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol,Duloxetine Hydrochloride Imp. C (EP) Nombre IUPAC: 4-[3-(metilamino)-1-tiofeno-2-ilpropil]naftalen-1-ol SMILES: CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23
2
4-[(1RS)-3-(metilamino)-1-(tiofen-2-il)propil]naftalen-1-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.