Learn More
Duloxettina Para-Naftol, TRC
Código de producto. 30135812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135812 50 mg 50 miligramos
30133048 250 mg 250 miligramos
30010696 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19186050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949095-98-1
Fórmula molecular C18 H19 N O S
Peso molecular (g/mol) 297.4146
Sinónimo 1-Naphthalenol, 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, Para-Naphthol duloxetine, 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-[3-(metilamino)-1-tiofeno-2-ilpropil]naftalen-1-ol
SMILES CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1187