CAS RN 949091-38-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ni acetildenafil, TRC
CAS: 949091-38-7 Fórmula molecular: C24 H32 N6 O3 Peso molecular (g/mol): 452.55 Sinónimo: 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-,Noracetildenafil Nombre IUPAC: 5-[2-etoxi-5-[2-(4-metilpiperazina-1-il)acetil]fenilo-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-D]pirimidina-7-una SMILES: CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(C)CC4