Learn More
Ni acetildenafil, TRC
Código de producto. 30009087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009087 10 mg 10 miligramos
30003254 1 mg 1 miligramo
30004347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66050010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949091-38-7
Fórmula molecular C24 H32 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 452.55
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Noracetildenafil
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[2-(4-metilpiperazina-1-il)acetil]fenilo-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-D]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nor-acetildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-7-18-21-22(29(4)27-18)24(32)26-23(25-21)17-14-16(8-9-20(17)33-6-2)19(31)15-30-12-10-28(3)11-13-30/h8-9,14H,5-7,10-13,15H2,1-4H3,(H,25,26,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2536
Porcentaje de pureza >95%