CAS RN 94820-65-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hidroxi-Warfarina-d5, TRC
CAS: 94820-65-2 Fórmula molecular: C19 2H5 H11 O5 Peso molecular (g/mol): 329.36 Sinónimo: 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI),7-Hydroxy Warfarin-d5,7-Hydroxywarfarin-d5,7-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5),4,7-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one Nombre IUPAC: 4,7-dihidroxi-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butil]cromeno-2-una SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O)c([2H])c1[2H]