Learn More
7-Hidroxi-Warfarina-d5, TRC
Código de producto. 30404087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404087 10 mg
30390112 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99613210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94820-65-2
Fórmula molecular C19 2H5 H11 O5
Peso molecular (g/mol) 329.36
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), 7-Hydroxy Warfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5), 4,7-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
Nombre IUPAC 4,7-dihidroxi-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butil]cromeno-2-una
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxywarfarin phenyl-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1312
Porcentaje de pureza >95%