CAS RN 946500-06-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoximetil]-5-[5-trifluoroacetil-tien-2-il]-1,2,4-oxadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoximetil]-5-[5-trifluoroacetil-tien-2-il]-1,2,4-oxadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.