Learn More
3-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoximetil]-5-[5-trifluoroacetil-tien-2-il]-1,2,4-oxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxymethyl]-5-[5-trifluoroacetyl-thien-2-yl]-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 946500-06-7 |
| Fórmula molecular | C42 H64 N8 O22 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H64N8O22/c51-15-11-49(12-16-67-38-27(58)21(52)24(55)30(70-38)35(61)62)41-43-19-20(33(45-41)47-7-3-1-4-8-47)44-42(46-34(19)48-9-5-2-6-10-48)50(13-17-68-39-28(59)22(53)25(56)31(71-39)36(63)64)14-18-69-40-29(60)23(54)26(57)32(72-40)37(65)66/h21-32,38-40,51-60H,1-18H2,(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)/t21?,22?,23?,24-,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31?,32?,38-,39-,40-/m1/s1 |
| SMILES | OCCN(CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O)c2nc(N3CCCCC3)c4nc(nc(N5CCCCC5)c4n2)N(CCO[C@@H]6OC([C@H](O)C(O)C6O)C(=O)O)CCO[C@@H]7OC([C@H](O)C(O)C7O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,6R)-6-[2-[[2-[bis[2-[(2R,5R)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxietil]amino]-4,8-di(piperidin-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidin-6-il]-(2-hidroxietil)amino]etoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 1032.998 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1032.414 |