CAS RN 94452-17-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Hexadecanoilamino-4-metilbelbeliferil Beta-D-Galactopiranósido, TRC
CAS: 94452-17-2 Fórmula molecular: C32H49NO9 Peso molecular (g/mol): 591.73 Sinónimo: N-[7-(beta-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl]- hexadecanamide,HMGal; Nombre IUPAC: N-[4-metil-2-oxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-6-il]hexadecanamida SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc2C(=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C