Learn More
6-Hexadecanoilamino-4-metilbelbeliferil Beta-D-Galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30132417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132417 25 mg 25 miligramos
30010761 10 mg 10 miligramos
30008495 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29098025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94452-17-2
Fórmula molecular C32H49NO9
Peso molecular (g/mol) 591.73
Sinónimo N-[7-(beta-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl]- hexadecanamide, HMGal;
Nombre IUPAC N-[4-metil-2-oxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-6-il]hexadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc2C(=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl beta-D-Galactopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H49NO9/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-27(35)33-23-18-22-21(2)17-28(36)40-24(22)19-25(23)41-32-31(39)30(38)29(37)26(20-34)42-32/h17-19,26,29-32,34,37-39H,3-16,20H2,1-2H3,(H,33,35)/t26-,29+,30+,31-,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.3407
Porcentaje de pureza >95%