CAS RN 944-22-9
IUPAC Nombre:
ethoxy(ethyl)(phenylsulfanyl)-λ⁵-phosphanethione
Sinónimos:
doubledown difonatul stauffer n-2790 fonofos (substance) stauffer N2790 caswell no. 454B difonate fonophos stauffer N-2790 stauffer n 2790
Peso molecular (g/mol):
246.32
Fórmula molecular:
C10H15OPS2
InChi Key:
KVGLBTYUCJYMND-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOP(=S)(CC)SC1=CC=CC=C1
1
–
7
de
7
resultados
1
Fonofos, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Fonofos, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.