Learn More
Fonofos, CTR
Código de producto. 30397836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF684000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fonofos
CAS 944-22-9
Fórmula molecular C10 H15 O P S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Fonofos, Difonate, Difonatul, Dyfonat, Dyfonate, Dyfonate 10G, Dyfonate 20G, Dyphonate, Fonofos, Fonophos, N 2790, O-Ethyl S-phenyl ethyldithiophosphonate, O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonodithioate, Stauffer N 2790, Phosphonodithioic acid, P-ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15OPS2/c1-3-11-12(13,4-2)14-10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(CC)Sc1ccccc1
Nombre IUPAC etoxi-etil-fenilsulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 246.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0302