Learn More
Fonofos, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fonofos |
| CAS | 944-22-9 |
| Fórmula molecular | C10 H15 O P S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Fonofos, Difonate, Difonatul, Dyfonat, Dyfonate, Dyfonate 10G, Dyfonate 20G, Dyphonate, Fonofos, Fonophos, N 2790, O-Ethyl S-phenyl ethyldithiophosphonate, O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonodithioate, Stauffer N 2790, Phosphonodithioic acid, P-ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15OPS2/c1-3-11-12(13,4-2)14-10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(CC)Sc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | etoxi-etil-fenilsulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 246.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0302 |