accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHFFF

CAS RN 94022-99-8

IUPAC Nombre: 3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Sinónimos: 3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 218.18
Fórmula molecular: C10H9F3O2
InChi Key: YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados