Learn More
Ácido 3-[2-(trifluorometil)fenil]propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474537 5 g 5 g
15464537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31876.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94022-99-8
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD06823965
Clave InChI YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 2-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 2-trifluoromethyl benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-trifluoromethyl, 3-o-alpha,alpha,alpha-trifluorotolyl propionic acid, acmc-20a31j, 3-2-trifluoromethyl phenyl p, 2-2-carboxyethyl benzotrifluoride
PubChem CID 15284809
ChEBI CHEBI:60707
Nombre IUPAC ácido 3-[2-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 79°C to 86°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.