CAS RN 94-80-4
IUPAC Nombre:
butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Sinónimos:
2,4-D, butyl ester
Peso molecular (g/mol):
277.14
Fórmula molecular:
C12H14Cl2O3
InChi Key:
UQMRAFJOBWOFNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster butílico de 2,4-D, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 2,4-D-1-butílico 100 μg/mL en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
3
Éster butílico de 2,4-D, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.