Learn More
Éster 2,4-D-1-butílico 100 μg/mL en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30325461 1 mL
1 options
Código de producto. 30325461 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA11941000CY
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-D-1-butyl ester
CAS 94-80-4
Nombres de analitos o componentes 2,4-D-1-butyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 Cl2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, butyl ester (6CI,8CI,9CI), 2,4-D Butyl ester, 2,4-D Butylate, 2,4-DBE, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid butyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid n-butyl ester, Butapon, Butyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, Butyl 2,4-D, Butyl dichlorophenoxyacetate, Esso Herbicide 10, Esteron 400BR, Fernesta, Hi-Ester 2,4-D, Lironox, NSC 409767
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14Cl2O3/c1-2-3-6-16-12(15)8-17-11-5-4-9(13)7-10(11)14/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCCCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenoxi)acetato de butilo
Solvent or Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 277.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.032 g/mol