CAS RN 94-35-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Estiramato, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2
Estiramato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.