Learn More
Estiramato, LoGiCal
Código de producto. 30460740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460740 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460740 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1676.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styramate
CAS 94-35-9
Nombres de analitos o componentes Styramate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylethyl carbamate, 2-Phenyl-2-hydroxyethyl carbamate, Linaxar, Myospaz, NSC 115889, Sinaxar, Styramat, Styramate, Carbamic acid, beta-hydroxyphenethyl ester (6CI,7CI), beta-Hydroxyphenethyl carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-9(12)13-6-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6H2,(H2,10,12)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)OCC(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC carbamato de (2-hidroxi-2-feniletilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739 g/mol