Learn More
Estiramato, Mikromol™
Descripción
Estiramato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Styramate |
| CAS | 94-35-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Styramate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylethyl carbamate, 2-Phenyl-2-hydroxyethyl carbamate, Linaxar, Myospaz, NSC 115889, Sinaxar, Styramat, Styramate, Carbamic acid, beta-hydroxyphenethyl ester (6CI,7CI), beta-Hydroxyphenethyl carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-9(12)13-6-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6H2,(H2,10,12) |
| SMILES | NC(=O)OCC(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbamato de (2-hidroxi-2-feniletilo) |
| Mostrar más |