accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNOOCH3

CAS RN 94-32-6

IUPAC Nombre: ethyl 4-(butylamino)benzoate
Sinónimos: ethyl 4-(butylamino)benzoate
Peso molecular (g/mol): 221.3
Fórmula molecular: C13H19NO2
InChi Key: GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados